Masterflex® Variable-Area Flowmeter, Direct Reading, Acrylic Housing and Brass Fittings without valve, 700 mL/min Water
Catalogus # MFLX68561-75
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Over dit artikel
Ontworpen voor laboratoria en fabrieksprocessen waar meerdere gassen worden gebruikt.
- Gemakkelijk te lezen Engelse of metrische schalen
- Verwisselbare schalen voor routinegassen
- Klant converteerbaar paneel naar gedeeltelijke of volledige in-line gemonteerde configuraties
- Paneelmontage door middel van zeskantmoeren
- Eenvoudige demontage en montage voor reiniging
Veelzijdige debietmeters van acryl zijn speciaal ontworpen voor water. Debietmeters worden aangeboden met of zonder ingebouwde naaldventielen met lage hysteresis. Debietmeters voor paneelmontage zonder kleppen of gebruik in gedeeltelijk of volledig in-line gemonteerde configuraties. Flowmeters hebben een stabiele, gemakkelijk af te lezen vlotter voor snelle meetwaarden.
Waarschuwing: Dit product is niet goedgekeurd of bedoeld voor, en mag niet worden gebruikt voor, medische, klinische, chirurgische of andere patiëntgerichte toepassingen.
- Maximale stroomsnelheid:700 ml/min
- Nauwkeurigheid:±5% full-scale
- Max. druk:100 psi
- Omschrijving:Acrylic Flowmeter w/o Valve for H2O, Brass, 700 ml/min
- Seq:06
- Environmentally Preferable:
- Model:68561-75
- Wetted materials:Brass
- O-Ring material:Viton®
- Max. bedrijfstemperatuur:65 °C (150 °F)
- Garantie:1 year
- VPE:1
- Housing material:Acrylic
- Fitting material:Brass
- Media type:Water
- Valve:No
Frequently Bought Together