Masterflex® Fitting, Polypropylene, Straight, Male Luer Lock to Thread Adapter, 10-32; 25/PK
Catalogus # MFLX45518-84
Leverancier: Avantor Fluid Handling
CE certificate
Over dit artikel
Gemakkelijke overgang tussen luer-fittingen en UNF- of NPT-schroefdraad.
- Repackaged in an ISO 9001 facility in an ISO Class 7 Cleanroom
- Ideal for general-purpose and single-use applications, to connect tubing with rest of system
Deze adapters passen tussen luer-fittingen en UNF- of NPT-schroefdraad. Er zijn zowel mannelijke als vrouwelijke luer-aansluitingen beschikbaar. Alle schroefdraadverbindingen zijn van buitendraad.
- Verbindingstype:Male Luer to Thread
- Flow pattern:Straight
- Omschrijving:Fitting, Polypropylene, Straight, Male Luer Lock to Thread Adapter, 10-32; 25/PK
- Seq:08
- Environmentally Preferable:
- Model:45518-84
- Connection type (port 1):Male luer lock
- Connection type (port 2):10-32 special tapered thread
- No. of ports:2
- VPE:25
- Fitting material:Polypropylene
- Thread size UNF(M) (port 1):10-32
Frequently Bought Together