Masterflex® Fitting, Polypropylene, Straight, Female Luer to Cap with Tether Loop Adapter; 25/PK
Catalogus # MFLX45508-64
Leverancier: Avantor Fluid Handling
CE certificate
Specificaties
Bekijk alle productconfiguraties- Catalog No:
- MFLX45508-64
- MFLX30800-12
- Model:
- 45508-64
- 30800-12
- Connection type (port 1):
- Female luer
- Female luer
- Connection type (port 2):
- Cap with tether loop
- Cap
- No. of ports:
- 1
- 2
- Garantie:
- 3 Months
- Momenteel aan het bekijken
Specificaties
Over dit artikel
Volledige materiaaltraceerbaarheid om de procesintegriteit te waarborgen.
- Repackaged in an ISO 9001 facility in an ISO Class 7 Cleanroom
- Ideal for general-purpose and single-use applications, to connect tubing with rest of system
- Determine which connector type is needed for your application by contacting free technical application assistance*
- Global market leader in range of materials for most extensive chemical compatibility
- Single-use custom configuration solutions to minimise downtime
- Regulatory approvals to match your unique application
- Unique packaging options include individuals, packs, and kits for customer-friendly ordering and delivery
- Manufactured from 100% virgin raw materials in a Class 100,000 environment
- Connection Type: Female Luer to Cap with Tether Loop
Deze luer-fittingen zijn ideaal voor een verscheidenheid aan toepassingen, waaronder injectiespuiten of kleine slangen. Deze fittingen zijn vervaardigd in overeenstemming met de ISO 594-1-normen en zijn gereinigd, geïnspecteerd en volledig traceerbaar. Alle onderdelen voldoen aan nauwe maattoleranties voor verhoogde betrouwbaarheid en proceszuiverheid.
- Verbindingstype:Female Luer Cap
- Flow pattern:Straight
- Omschrijving:Fitting, Polypropylene, Straight, Female Luer to Cap with Tether Loop Adapter; 25/PK
- Seq:02
- Environmentally Preferable:
- Model:45508-64
- Connection type (port 1):Female luer
- Connection type (port 2):Cap with tether loop
- No. of ports:1
- VPE:25
- Fitting material:Polypropylene
Frequently Bought Together