Masterflex® Fitting, Polypropylene, Elbow, Female Luer to Female Luer Adapter; 25/PK
Catalogus # MFLX45508-26
Leverancier: Avantor Fluid Handling
CE certificate
Over dit artikel
Volledige materiaaltraceerbaarheid om de procesintegriteit te waarborgen.
- Repackaged in an ISO 9001 facility in an ISO Class 7 Cleanroom
- Ideal for general-purpose and single-use applications, to connect tubing with rest of system
- Determine which connector type is needed for your application by contacting free technical application assistance*
- Global market leader in range of materials for most extensive chemical compatibility
- Single-use custom configuration solutions to minimise downtime
- Regulatory approvals to match your unique application
- Unique packaging options include individuals, packs, and kits for customer-friendly ordering and delivery
- Manufactured from 100% virgin raw materials in a Class 100000 environment
- Connection Type: Female Luer to Female Luer
Deze luer-fittingen zijn ideaal voor een verscheidenheid aan toepassingen, waaronder injectiespuiten of kleine slangen. Deze fittingen zijn vervaardigd in overeenstemming met de ISO 594-1-normen en zijn gereinigd, geïnspecteerd en volledig traceerbaar. Alle onderdelen voldoen aan nauwe maattoleranties voor verhoogde betrouwbaarheid en proceszuiverheid.
- Verbindingstype:Female Luer Union
- Flow pattern:Elbow
- Omschrijving:Fitting, Polypropylene, Elbow, Female Luer to Female Luer Adapter; 25/PK
- Seq:01
- Environmentally Preferable:
- Model:45508-26
- Connection type (port 1):Female luer
- Connection type (port 2):Female luer
- No. of ports:2
- VPE:25
- Fitting material:Polypropylene
Frequently Bought Together