Masterflex® Fitting, Nylon, Straight, Male Luer x 1/4" NPT; 25/PK
Catalog # MFLX45505-88
Supplier: Avantor Fluid Handling
CE certificate
About this item
Gemakkelijk overstappen naar een luer-fitting.
- Repackaged in an ISO 9001 facility in an ISO Class 7 Cleanroom
- Ideal for general-purpose and single-use applications, to connect tubing with rest of system
- Determine which connector type is needed for your application by contacting free technical application assistance*
- Global market leader in range of materials for most extensive chemical compatibility
- Single-use custom configuration solutions to minimise downtime
- Regulatory approvals to match your unique application
- Unique packaging options include individuals, packs, and kits for customer-friendly ordering and delivery
Maak uw luer-aansluitsystemen eenvoudig compleet met deze premium connectoren. Inbegrepen zijn enkele speciale configuraties die alleen in polycarbonaat verkrijgbaar zijn. De snap luer-lock ring is voor gebruik met mannelijke luer door slangpilaarfittingen met brede boring. Nylon materiaal heeft een goede chemische weerstand en kan worden gesteriliseerd via autoclaaf, ethyleenoxide of gammastraling.
- Verbindingstype:Male Luer Union
- Flow pattern:Straight
- Omschrijving:Fitting, Nylon, Straight, Male Luer x 1/4" NPT; 25/PK
- Seq:10
- Environmentally Preferable:
- Model:45505-88
- Connection type (port 1):Male luer lock
- Connection type (port 2):1/4" NPT
- No. of ports:2
- Garantie:3 Months
- VPE:25
- Fitting material:Nylon
Frequently Bought Together