Masterflex® Fitting, Nylon, Straight, Female Luer x 10-32 UNF; 25/PK
Catalogus # MFLX45502-60
Leverancier: Avantor Fluid Handling
CE certificate
Avantor exclusive
Over dit artikel
Gemakkelijk overstappen naar een luer-fitting.
- Repackaged in an ISO 9001 facility in an ISO Class 7 Cleanroom
- Ideal for general-purpose and single-use applications, to connect tubing with rest of system
- Determine which connector type is needed for your application by contacting free technical application assistance*
- Global market leader in range of materials for most extensive chemical compatibility
- Single-use custom configuration solutions to minimise downtime
- Regulatory approvals to match your unique application
- Unique packaging options include individuals, packs, and kits for customer-friendly ordering and delivery
Maak uw luer-aansluitsystemen eenvoudig compleet met deze premium connectoren. Inbegrepen zijn enkele speciale configuraties die alleen in polycarbonaat verkrijgbaar zijn. De snap luer-lock ring is voor gebruik met mannelijke luer door slangpilaarfittingen met brede boring. Nylon materiaal heeft een goede chemische weerstand en kan worden gesteriliseerd via autoclaaf, ethyleenoxide of gammastraling.
- Verbindingstype:Female Luer to Thread
- Flow pattern:Straight
- Omschrijving:Fitting, Nylon, Straight, Female Luer x 10-32 UNF; 25/PK
- Seq:01
- Environmentally Preferable:
- Model:45502-60
- Connection type (port 1):Female luer
- Connection type (port 2):10-32 UNF
- No. of ports:2
- Garantie:3 Months
- VPE:25
- Fitting material:Nylon
- Thread size UNF(M) (port 1):10-32
Frequently Bought Together