Masterflex® Variable-Area Flowmeter Kit with Valve, Direct Reading, Acrylic Housing and Brass Fittings; 2.5 L/min Air
Catalogus # MFLX34500-22
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Over dit artikel
Zeven verwisselbare schalen voor routinematige gassen en water bieden flexibiliteit.
- Debietmeters met directe aflezing hebben een gekalibreerde schaal voor een specifiek medium - u hoeft de meetwaarden niet om te rekenen om het debiet te krijgen
- Ontworpen met een stabiele, gemakkelijk afleesbare vlotter voor snelle meetwaarden
- Verwisselbare schalen bieden Engelse en metrische schalen
- Gebruik met meerdere routinegassen voor laboratorium- en industriële toepassingen
- Eenvoudige demontage en montage voor reiniging
Deze gemakkelijk afleesbare debietmetersets van acryl worden geleverd met zeven verwisselbare achterplaten voor routinegassen: lucht, argon, stikstof, helium, kooldioxide, zuurstof en water. Meters worden aangeboden met of zonder ingebouwde naaldventielen met lage hysteresis. Meters zonder kleppen kunnen op een paneel worden gemonteerd of worden gebruikt in gedeeltelijk of volledig in-line gemonteerde configuraties.
Waarschuwing: Dit product is niet goedgekeurd of bedoeld voor, en mag niet worden gebruikt voor, medische, klinische, chirurgische of andere patiëntgerichte toepassingen.
- Maximale stroomsnelheid:2500 ml/min
- Nauwkeurigheid:±5% full-scale
- Max. druk:100 psi
- Omschrijving:Flowmeter Kit, Brass Fittings; 2,5 L/min Air With Valve
- Seq:06
- Environmentally Preferable:
- Model:34500-22
- Float material:Stainless steel
- Max. air flow rate:2500 ml/min
- O-Ring material:Viton®
- Max. bedrijfstemperatuur:65 °C (150 °F)
- Garantie:1 year
- VPE:1
- Housing material:Acrylic
- Fitting material:Brass
- Process connection:0,125" NPT(F)
- Valve:Brass
Frequently Bought Together