Masterflex® Flowmeter en Flow Sensor Accessoires, Avantor®
Masterflex Ultrasonic flow sensor communications package, 33501-13, 33501-14, 33501-15, 33501-16, 33501-17, 33501-18, 33501-24, 33501-25, 33501-26, 33501-35, 33501-36, 33501-73
Catalogus # MFLX33501-96
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Masterflex® Flowmeter en Flow Sensor Accessoires, Avantor®
Catalogus # MFLX33501-96
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Ga naar:
Product Details & Documents
Haal het meeste uit uw Masterflex-flowmeters met deze vervangende onderdelen en andere accessoires.
- Optimaliseer de prestaties van uw flowmeter met deze accessoires
Deze voedingen, adapters en andere accessoires zijn geschikt voor gebruik met uw Masterflex flowmeter en flowsensoren.
Specificaties
- Omschrijving:Masterflex Ultrasonic flow sensor communications package
- Seq:07
- Compatibel met:33501-13, 33501-14, 33501-15, 33501-16, 33501-17, 33501-18, 33501-24, 33501-25, 33501-26, 33501-35, 33501-36, 33501-73
- Cat. No.:MFLX33501-96
- Model:33501-96
- Aansluitingen:One USB connects to computor for power and data, 2nd USB for addtional power, M12 attaches to Masterflex Flow Sensor
- Garantie:1 year