Masterflex® Flowsensor Flowregelaars, Avantor®
Product Details & Documents
Beheer, bekijk en bewaar eenvoudig uw debieten.
- Bedien uw Low-Flow waaiersensoren met deze controllers
Deze nieuwe controllers geven het debiet en het totaal (resetbaar) tegelijkertijd weer op twee 8-cijferige LCD-schermen. Drukknoptoetsen en menuprompts maken het gemakkelijk om de controller te programmeren. Met de 4 tot 20 mA uitgang kunt u data naar een recorder of datalogger sturen. Niet-vluchtig geheugen slaat het stroomtotaal op in het geval van een stroomstoring.
Selecteer een 1¼4 DIN-controller voor paneel- of wandmontage, afhankelijk van uw toepassingsbehoeften. Model 33110-60 voor paneelmontage heeft een frontpaneel met pakkingen, membraanschakelaars en NEMA Type 12 (IP52) behuizing. Model 33110-70 voor wandmontage heeft een doorzichtig deksel en een spatwaterdichte NEMA Type 4X (IP56) behuizing. Beide modellen bevatten een 21¼2-ft L kabel met gestripte uiteinden. Voeding voor werking op 110 VAC apart bestellen.
Specificaties
- Output:12 to 24 VDC; K-factor: 0,050 to 1999,999
- Stroom:7 - 30 VDC, 4 mA (4-20 mA whenloop-powered)
- Omschrijving:Panel Mount Flow Rate/Total Indicator, Pulse Input, 4-20 mA Output
- Cat. No.:MFLX33110-60
- Nauwkeurigheid:±0,2% of reading
- Display type:Rate 5 digit autorange, Total 8 digit
- Ingang:5V pulse or contact closure
- Garantie:2 years
- Max. bedrijfstemperatuur:70 °C (158 °F)
- Enclosure rating:NEMA 4X, IP67