Over dit artikel
Bekijk de stroom eenvoudig door een doorzichtige plastic lens.
- Indicatoren hebben een feloranje rotor die draait om visuele verificatie te bieden
Stroomindicatoren hebben een schoepenwiel dat draait met een snelheid die evenredig is met de stroom. Lens kan worden verwijderd met een 1/4 slag voor eenvoudige reiniging. Gebruiken met vloeistoffen met een viscositeit van minder dan 34 centipoise (150 µm filter wordt aanbevolen voor bescherming).
Indicatoren/sensoren hebben een Hall-effectsensor die een pulsuitgang van 4,5 tot 24 VDC produceert. De maximale stroombronoutput is 70 mA en het frequentie-outputbereik is ongeveer 25 Hz bij lage flow tot 225 Hz bij high flow.
Indicatoren/schakelaars bieden extra betrouwbaarheid en bescherming met een ingebouwde schakelaar. Elke SPDT-schakelaar (Single Pole Double Throw) is geschikt voor 1 ampère, 24 VDC resistief. Herhaalbaarheid is ±2%; nauwkeurigheid is ±5%. Een LED licht op wanneer het instelpunt is bereikt voor eenvoudige veldkalibratie.
- Housing material:PP
- Maximale stroomsnelheid:5 gal./min
- Display type:High Visibility Orange, Molded Nylon Rotor
- Omschrijving:Flow Indicator; Polypropylene, 1/4" NPT(F), Orange Rotor
- Seq:07
- Environmentally Preferable:
- Model:32779-00
- Wetted materials:Rotor pin: Ceramic; Lens: Polysulfone
- Min. operating temperature:–29 °C (–20 °F)
- O-Ring material:Buna-N
- Max. bedrijfstemperatuur:82 °C (180 °F)
- Garantie:1 year
- VPE:1
- Pipe size:1/4" NPT(F)