Blue-White® Variable-Area In-Line Flowmeter with Large-Body, Direct Reading, Acrylic Housing, 1½" NPT(M); 40 GPM Water
Catalog # MFLX32477-80
Supplier: Avantor Fluid Handling
About this item
Lees metingen af in een onbelemmerd 360° zicht.
- Gemakkelijk afleesbare dubbele schalen (GPM/LPM)
- Extreem duurzaam - vervaardigd uit hoogwaardig acrylstaafmateriaal
- In-line behuizing uit één stuk neemt minder ruimte in beslag voor een schone installatie
- Maximum flow rate of 40 GPM
Deze meters zijn ontworpen voor gebruik in agressievere procesomgevingen. Naast de machinaal bewerkte acryllichamen, maakt het ontwerp gebruik van roestvrijstalen vlottergeleiders. De combinatie is een meter die geschikt is voor procestoepassingen met hoge trillingen en hoge fluctuaties. Sommige versies zijn voorzien van eindstukken van polypropyleen die zijn versterkt met aluminium spanningsringen voor extra sterkte aan het ontwerp van de meters.
- Maximale stroomsnelheid:40 gal./min
- Nauwkeurigheid:±5% of reading
- Omschrijving:Large-Body Acrylic In-Line Flowmeter; English Scale, 8 to 40 gal./min
- Seq:16
- Environmentally Preferable:
- Model:32477-80
- Float material:316 SS
- O-Ring material:Viton®
- Max. bedrijfstemperatuur:65 °C (150 °F)
- Reproduceerbaarheid:±1%
- Garantie:1 year
- VPE:1
- Housing material:Acrylic
- Fitting material:Reinforced PP with aluminum stress rings
- Fluid type:Water
- Process connection:1,5" NPT(M)
Frequently Bought Together