Blue-White® Variable-Area Flowmeter, Panel-Mount, Direct Read, Polysulfone Housing, 2 GPM Water
Catalog # MFLX32471-02
Supplier: Avantor Fluid Handling
About this item
Krijg betere resultaten dan acryl.
- Debietmeters met directe aflezing hebben een gekalibreerde schaal voor een specifiek medium - het is niet nodig om meetwaarden om te rekenen om een debiet te krijgen
- Gebruik met water voor laboratorium- en industriële toepassingen
Deze op een paneel gemonteerde flowmeters zijn voorzien van draaibare 90° elleboogadapters voor installatie op een paneel. Installatie is eenvoudig: boor gewoon twee gaten in uw paneel, steek meterfittingen door de gaten, zet vast met borgmoeren (meegeleverd) en draai de schaal voor een betere weergave.
- Maximale stroomsnelheid:7,5 L/min (2 gal./min)
- Min. stroomsnelheid:0,75 L/min (0,2 gal./min)
- Nauwkeurigheid:±5% full-scale
- Max. druk:150 psi
- Omschrijving:Variable-Area Flowmeter, Panel-Mount, Direct Reading, Polysulfone Housing, 2 gal./min Water
- Seq:03
- Environmentally Preferable:
- Model:32471-02
- Float material:316 Stainless Steel
- Max. bedrijfstemperatuur:115,5 °C (240 °F)
- Garantie:1 year
- VPE:1
- Housing material:PSF
- Media type:Water
- Process connection:0,5" NPT(M)
- Valve:No
Frequently Bought Together