Blue-White® Variable-Area Flowmeter, In-Line, Direct-Read, Polysulfone Housing, 0,25 GPM Water
Catalogus # MFLX32470-00
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Over dit artikel
Krijg betere resultaten dan acryl.
- Debietmeters met directe aflezing hebben een gekalibreerde schaal voor een specifiek medium - het is niet nodig om meetwaarden om te rekenen om het debiet te krijgen│Gebruik met water voor laboratorium- en industriële toepassingen
Kies uit standaard, hoge capaciteit of ultrazuivere in-line flowmeters. Standaardmodellen zijn ontworpen voor lage stroommetingen - meet stroomsnelheden zo laag als 0,025 GPM. De debietmeters met hoge capaciteit meten het debiet tot wel 130 GPM!
Deze grote, duurzame flowmeters hebben interne onderdelen van 316 RVS. Nieuwe ultrazuivere flowmeters gebruiken alleen met kunststof bevochtigde onderdelen, waardoor deze zeer geschikt zijn voor ultrapuur water zoals gedeïoniseerd water. Voor modellen met hoge capaciteit met polycarbonaat schilden rond de meetbuis, bel onze applicatiespecialisten voor meer informatie.
- Maximale stroomsnelheid:0,25 gal./min
- Nauwkeurigheid:±4% full-scale
- Omschrijving:Polysulfone Flowmeter for Water, 0,025 to 0,25 gal./min
- Seq:01
- Environmentally Preferable:
- Model:32470-00
- Float material:PVC
- Max. bedrijfstemperatuur:100 °C (212 °F)
- Garantie:1 year
- VPE:1
- Housing material:PSF
- Fluid type:Water
- Media type:Water
- Process connection:0,5" NPT(M)
Frequently Bought Together