Masterflex® Variable-Area Flowmeter with Valve, Acrylic Housing, PVC Fitting, 127-mm, 700 LPM Air
Catalogus # MFLX32466-66
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Over dit artikel
Meter met klep zorgt voor stroomregeling door middel van een zeer duurzame meterbehuizing.
- Direct-reading flowmeters feature a calibrated scale for a specific medium - no need to convert readings to get flow rate
- Use with air or water for laboratory and industrial applications
Deze meters zijn vervaardigd uit massieve acrylblokken en hebben geïntegreerde meetbuizen die nauwkeurige metingen leveren, zelfs in agressieve fabrieksomgevingen. De inlaat-/uitlaatpoorten en montagebouten van de meters zijn verlengd voor eenvoudige paneelinstallatie. Een alternatieve optie is een statiefbasis (afzonderlijk verkrijgbaar) die mobiliteit van bank naar bank mogelijk maakt.
Er zijn veel andere soorten acryl flowmeters die hier niet worden vermeld. Neem contact op met uw plaatselijke Avantor-vestiging voor offertes voor acrylmeters met speciale vereisten.
- Maximale stroomsnelheid:700000 ml/min
- Min. stroomsnelheid:100000 ml/min
- Nauwkeurigheid:±2% full-scale
- Display type:127 mm Scale
- Omschrijving:Valved Acrylic Flowmeter, 127 mm Scale for Air, 100-700 L/min
- Seq:29
- Environmentally Preferable:
- Model:32466-66
- Float material:316 SS
- Max. air flow rate:700000 ml/min
- Min. air flow rate:100000 ml/min
- O-Ring material:Buna-N
- Breedte:1,75"
- Max. bedrijfstemperatuur:65 °C (150 °F)
- Hoogte:10,875"
- Reproduceerbaarheid:±0,5% full-scale
- Garantie:1 year
- VPE:1
- Housing material:Acrylic
- Fitting material:PVC
- Gas type:Air
- Media type:Air
- Valve material:Brass
Frequently Bought Together