Masterflex® Variable-Area Flowmeter with Valve, Acrylic Housing, Brass Fitting, 50-mm, 1 LPM Air
Catalogus # MFLX32460-42
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Over dit artikel
Meter met klep zorgt voor stroomregeling door middel van een zeer duurzame meterbehuizing.
- Direct-reading flowmeters feature a calibrated scale for a specific medium - no need to convert readings to get flow rate
- Use with air or water for laboratory and industrial applications
Deze meters zijn vervaardigd uit massieve acrylblokken en hebben geïntegreerde meetbuizen die nauwkeurige metingen leveren, zelfs in agressieve fabrieksomgevingen. De inlaat-/uitlaatpoorten en montagebouten van de meters zijn verlengd voor eenvoudige paneelinstallatie. Een alternatieve optie is een statiefbasis (afzonderlijk verkrijgbaar) die mobiliteit van bank naar bank mogelijk maakt.
Er zijn veel andere soorten acryl flowmeters die hier niet worden vermeld. Neem contact op met uw plaatselijke Avantor-vestiging voor offertes voor acrylmeters met speciale vereisten.
- Maximale stroomsnelheid:1000 ml/min
- Min. stroomsnelheid:100 ml/min
- Nauwkeurigheid:±5% full-scale
- Display type:50 mm Scale
- Omschrijving:Valved Acrylic Flowmeter, 50 mm Scale for Air, 0,1-1 L/min
- Seq:04
- Environmentally Preferable:
- Model:32460-42
- Float material:316 SS
- Max. air flow rate:1000 ml/min
- Min. air flow rate:100 ml/min
- O-Ring material:Buna-N
- Breedte:1"
- Max. bedrijfstemperatuur:65 °C (150 °F)
- Hoogte:4"
- Reproduceerbaarheid:±0,5% full-scale
- VPE:1
- Housing material:Acrylic
- Fitting material:Chrome-plated brass
- Gas type:Air
- Media type:Air
- Valve material:Brass
Frequently Bought Together