Masterflex® Variable-Area Flowmeter with Valve, Direct Reading, Acrylic Housing and Brass Fittings, 2" Scale, 1 scfh Air
Catalogus # MFLX32460-10
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Over dit artikel
Meter met klep zorgt voor stroomregeling door middel van een zeer duurzame meterbehuizing.
- Debietmeters met directe aflezing hebben een gekalibreerde schaal voor een specifiek medium - het is niet nodig om meetwaarden om te rekenen om het debiet te krijgen
Deze meters zijn vervaardigd uit massieve acrylblokken en hebben geïntegreerde meetbuizen die nauwkeurige metingen leveren, zelfs in agressieve fabrieksomgevingen. De inlaat-/uitlaatpoorten en montagebouten van de meters zijn verlengd voor eenvoudige paneelinstallatie. Een alternatieve optie is een statiefbasis (afzonderlijk verkrijgbaar) die mobiliteit van bank naar bank mogelijk maakt.
Er zijn veel andere soorten acryl flowmeters die hier niet worden vermeld. Neem contact op met uw plaatselijke Avantor-vestiging voor offertes voor acrylmeters met speciale vereisten.
Levering: Inclusief debietmeter.
- Maximale stroomsnelheid:1 ft.³/h
- Min. stroomsnelheid:0,1 ft.³/h
- Nauwkeurigheid:±5% full-scale
- Max. druk:100 psi
- Omschrijving:Variable-Area Flowmeter with Valve, Direct Reading, Acrylic Housing and Brass Fittings, 2" Scale, 1 ft.³/h Air
- Seq:06
- Environmentally Preferable:
- Model:32460-10
- Float material:Glass
- Flow Tube material:Acrylic
- O-Ring material:Buna-N
- Max. bedrijfstemperatuur:65 °C (150 °F)
- Reproduceerbaarheid:±0,5% full-scale
- VPE:1
- Housing material:Acrylic
- Fitting material:Chrome-plated brass
- Media type:Air
- Process connection:0,125" NPT(F)
- Valve:Yes
- Valve material:Brass
Frequently Bought Together