Masterflex® Variable-Area Flowmeter, Direct-Read, Dual-Scale, 303 SS Housing, 0.5 GPM Water
Catalogus # MFLX32205-02
Leverancier: Avantor Fluid Handling
CSA Certified
UL Listed
ISO9001
Over dit artikel
Installeer in elke positie.
- Debietmeters met directe aflezing hebben een gekalibreerde schaal voor een specifiek medium - het is niet nodig om meetwaarden om te rekenen om het debiet te krijgen│Gebruik met water voor laboratorium- en industriële toepassingen
Debietmeters met dubbele schaal geven tegelijkertijd gallons en liters aan met een gemakkelijk af te lezen lineaire schaal en goed zichtbare rode indicator.
- Maximale stroomsnelheid:0,5 gal./min
- Nauwkeurigheid:±2% full-scale
- Omschrijving:303 SS Flowmeter for Water, 0,05 to 0,5 gal./min, 1/4" NPT(F)
- Seq:01
- Environmentally Preferable:
- Max. bedrijfstemperatuur:115,5 °C (240 °F)
- Reproduceerbaarheid:±1%
- Garantie:1 year
- VPE:1
- Housing material:304 stainless steel
- Fluid type:Water
- Process connection:0,25" NPT(F)
Frequently Bought Together