Masterflex® Variable-Area In-Line Flowmeter with Valve, Direct Reading, PTFE and PCTEF Fittings, 1/4" NPT(F); 400 ml/min Water
MFLX32057-04
Zuinig ontwerp omvat veiligheidsfuncties voor het doseren van de meest agressieve vloeistoffen.
- Afneembaar schild van polycarbonaat zorgt voor extra veiligheid
- Individueel getest op lekken verzekert lekvrije integriteit*
- De geleidestang van de kijkbuis voorkomt oscillatie van de vlotter in dynamische systemen
Ideaal voor gebruik in toepassingen die de hoge zuiverheid/geschiktheid bij hoge temperaturen vereisen waartoe fluorpolymeren in staat zijn. Veel voorkomende toepassingen zijn die met zuren, bijtende stoffen, oplosmiddelen en zeer zuivere vloeistoffen.
De solide PTFE-vlotter is ontworpen om het debietbereik van elke meter te maximaliseren, zodat veel van de beschikbare modellen een uitstekende turn-down ratio bieden. Debietmeters hebben direct afleesbare waterschalen.
* Lekintegriteitsclassificatie van 1 x 10-7 sccs Helium of beter.
- Maximale stroomsnelheid:0,4 L/min
- Nauwkeurigheid:±5% full-scale
- Omschrijving:Direct-reading full-PTFE/PFA in-line flowmeter, with valve, 50 to 400 ml/min
- Seq:13
- Environmentally Preferable:
- Model:32057-04
- Float material:PTFE
- Flow Tube material:PTFE and PFA
- Max. bedrijfstemperatuur:121 °C (250 °F)
- Garantie:1 year
- VPE:1
- Housing material:PC
- Fitting material:PTFE and PCTFE
- Media type:Water
- Process connection:0,25" NPT(F)
- Valve material:PTFE and PCTFE
Frequently Bought Together