Masterflex® Variable-Area Flowmeter with Valve, Direct Read, Stainless Steel Fittings, 65-mm Scale; 500 mL/min Air
Catalog # MFLX32015-07
Supplier: Avantor Fluid Handling
About this item
Geen vermoeide ogen meer - voorscherm vergroot schaal 16 procent voor gemakkelijker aflezen.
- Debietmeters met directe aflezing hebben een gekalibreerde schaal voor een specifiek medium - u hoeft de meetwaarden niet om te rekenen om het debiet te krijgen
- Schaal zal niet slijten - gemaakt van gesmolten keramiek voor duurzaamheid
- Zorg voor nauwkeurige metingen - verticale tangentiële plaatsbepaler met haarlijnnauwkeurigheden
- Aluminium fittingen zijn economisch en goed voor algemeen gebruik met niet-corrosieve gassen en vloeistoffen
- Fittingen van roestvrij staal 316 (SS) zijn bestand tegen hogere temperaturen en drukken en hebben een uitstekende chemische compatibiliteit
Dit volledige assortiment van direct afleesbare flowmeters biedt een robuuste oplossing voor uw laboratorium die de noodzaak van leesconversies elimineert. Debietmeters met kleppen hebben een klep die aan de inlaat (onderkant) van de debietmeter is gemonteerd. Deze opstelling wordt meestal gebruikt voor overdruktoepassingen voor vloeistoffen en gassen. De klep kan opnieuw worden geconfigureerd om aan de uitlaat (boven) te worden gemonteerd, vaak voor vacuümtoepassingen.
Delivery: Inclusief scherm van 150 mesh.
- Nauwkeurigheid:±5% full-scale
- Max. druk:200 psi
- Omschrijving:65-mm Direct Reading Flowmeter, Ss/Carboloy Float;For Air, 500 ml/min 32015-07
- Lengte:2,86 cm
- Seq:41
- Environmentally Preferable:
- Model:32015-07
- Float material:Carboloy
- Flow Tube material:Borosilicate glass
- Leak integrity:<0,0000001 cm³/s helium
- Max. air flow rate:500 ml/min
- Min. operating temperature:–26 °C (–15 °F)
- O-Ring material:Viton®
- Breedte:1,25"
- Max. bedrijfstemperatuur:121 °C (250 °F)
- Hoogte:5,5"
- Reproduceerbaarheid:±0,25% full-scale
- Garantie:1 year
- VPE:1
- Housing material:316 stainless steel
- Fitting material:316 stainless steel
- Fluid type:For Air
- Gas type:Air
- Media type:Air
- Process connection:0,125" NPT(F)
- Valve:Yes
- Valve material:316 SS
Frequently Bought Together