Masterflex® Fitting, Black Polypropylene, Straight, Hose Barb to Threaded Adapter, 1 1/2" ID x 1" 1/2" NPT(M); 5/PK
MFLX31407-16
Snelle en eenvoudige montage.
- Ideaal voor algemene toepassingen en toepassingen voor eenmalig gebruik, om slangen met de rest van het systeem te verbinden
- Bepaal welk connectortype nodig is voor uw toepassing door contact op te nemen met gratis technische ondersteuning voor toepassingen*
- Wereldmarktleider in een reeks materialen voor de meest uitgebreide chemische compatibiliteit
- Op maat gemaakte configuratieoplossingen voor eenmalig gebruik om downtime te minimaliseren
- Regelgevende goedkeuringen die passen bij uw unieke toepassing
- Altijd op voorraad: de meeste materialen en configuraties kunnen dezelfde dag nog worden verzonden
- Unieke verpakkingsopties omvatten individuen, pakketten en kits voor klantvriendelijke bestelling en levering
- Connection Type: 1 1/2" ID x 1" 1/2" NPT(M)
Verkrijgbaar in verschillende materialen en configuraties om aan uw behoefte te voldoen. Kan worden aangepast van een NPT-buitendraad naar een slangpilaar.
- Weerhaakmaat/buis inw.Ø (poort 2):1-1/2"
- Verbindingstype:Thread to Barb
- Flow pattern:Straight
- Thread size NPT(M) (port 1):1-1/2"
- Omschrijving:Fitting, Black Polypropylene, Straight, Hose Barb to Threaded Adapter, 1-1/2" ID x 1" 1/2" NPT(M); 5/PK
- Seq:14
- Environmentally Preferable:
- Model:31407-16
- No. of ports:2
- Orifice dimensions:11,9 mm (0,46875")
- Sterilisatie:Autoclave or ethylene oxide (ETO)
- Garantie:1 year
- VPE:5
- Fitting material:Polypropylene
Frequently Bought Together