Masterflex® Fitting, 316 Stainless Steel, Tee, Hosebarb to Thread, 3/16" ID x 3/16" x 1/8" NPT(M)
Catalogus # MFLX31209-18
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Specificaties
Bekijk alle productconfiguraties- Catalog No:
- MFLX31209-18
- MFLX31209-29
- MFLX31209-21
- MFLX31209-26
- MFLX31209-16
- MFLX31209-19
- MFLX31209-23
- MFLX31209-13
- MFLX31209-24
- MFLX31209-14
- MFLX31209-17
- MFLX31209-15
- Model:
- 31209-18
- 31209-29
- 31209-21
- 31209-26
- 31209-16
- 31209-19
- 31209-23
- 31209-13
- 31209-24
- 31209-14
- 31209-17
- 31209-15
- Orifice dimensions:
- 0,125"
- 0,1875"
- 0,0625"
- 0,28125"
- 0,0625"
- 0,1875"
- 0,09375"
- 0,09375"
- 0,125"
- 0,125"
- 0,09375"
- 0,0625"
- Garantie:
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- Momenteel aan het bekijken
Specificaties
Over dit artikel
Snelle en eenvoudige montage.
- Ideaal voor algemene toepassingen en toepassingen voor eenmalig gebruik, om slangen met de rest van het systeem te verbinden
- Bepaal welk connectortype nodig is voor uw toepassing door contact op te nemen met gratis technische ondersteuning voor toepassingen*
- Wereldmarktleider in een reeks materialen voor de meest uitgebreide chemische compatibiliteit
- Op maat gemaakte configuratieoplossingen voor eenmalig gebruik om downtime te minimaliseren
- Regelgevende goedkeuringen die passen bij uw unieke toepassing
- Altijd op voorraad: de meeste materialen en configuraties kunnen dezelfde dag nog worden verzonden
- Unieke verpakkingsopties omvatten individuen, pakketten en kits voor klantvriendelijke bestelling en levering
- Connection Type: 3/16" ID x 3/16" x 1/8" NPT(M)
Deze T-adapters helpen u bij het installeren van uw flexibele slangleidingen in stijvere leidingen met schroefdraad. Kies de maat en het materiaal die passen bij uw toepassingsbehoeften.
- Weerhaakmaat/buis inw.Ø (poort 2):3/16"
- Verbindingstype:Thread to Barb
- Flow pattern:T
- Omschrijving:Fitting, 316 Stainless Steel, Tee, Hosebarb to Thread, 3/16" ID x 3/16" x 1/8" NPT(M)
- Seq:06
- Environmentally Preferable:
- Model:31209-18
- Orifice dimensions:0,125"
- Garantie:1 year
- VPE:1
- Barb size/tubing int.Ø (port 3):3/16"
- Fitting material:Stainless Steel 316
Frequently Bought Together