Masterflex® Fitting, 316 Stainless Steel, Elbow, Hosebarb to Thread Adapter, 1/4" ID x 1/4" NPT(M)
Catalog # MFLX31209-05
Supplier: Avantor Fluid Handling
Specifications
See all product configurations- Catalog No:
- MFLX31209-05
- MFLX31209-01
- MFLX31208-95
- MFLX31209-45
- MFLX31208-96
- MFLX31208-97
- MFLX31209-46
- MFLX31208-91
- MFLX31208-92
- MFLX31208-87
- MFLX31208-90
- MFLX31209-04
- MFLX31209-06
- MFLX31209-00
- MFLX31209-02
- MFLX31208-89
- MFLX31208-94
- Model:
- 31209-05
- 31209-01
- 31208-95
- 31209-45
- 31208-96
- 31208-97
- 31209-46
- 31208-91
- 31208-92
- 31208-87
- 31208-90
- 31209-04
- 31209-06
- 31209-00
- 31209-02
- 31208-89
- 31208-94
- Orifice dimensions:
- 0,09375"
- 0,0625"
- 0,125"
- 0,0625"
- 0,1875"
- 0,28125"
- 0,09375"
- 0,1875"
- 0,0625"
- 0,0625"
- 0,125"
- 0,125"
- 0,28125"
- 0,0625"
- 0,09375"
- 0,09375"
- 0,09375"
- Garantie:
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- Currently Viewing
Specifications
About this item
Snelle en eenvoudige montage.
- Ideaal voor algemene toepassingen en toepassingen voor eenmalig gebruik, om slangen met de rest van het systeem te verbinden
- Bepaal welk connectortype nodig is voor uw toepassing door contact op te nemen met gratis technische ondersteuning voor toepassingen*
- Wereldmarktleider in een reeks materialen voor de meest uitgebreide chemische compatibiliteit
- Op maat gemaakte configuratieoplossingen voor eenmalig gebruik om downtime te minimaliseren
- Regelgevende goedkeuringen die passen bij uw unieke toepassing
- Altijd op voorraad: de meeste materialen en configuraties kunnen dezelfde dag nog worden verzonden
- Unieke verpakkingsopties omvatten individuen, pakketten en kits voor klantvriendelijke bestelling en levering
- Connection Type: 1/4" ID x 1/4" NPT(M)
Prikkeldraadfittingen zijn ontworpen voor snelle en eenvoudige montage zonder gereedschap. Combineer deze eenvoudige en voordelige fittingen met onze flexibele slangen voor gebruik in uw lagedruktoepassingen (meestal minder dan 30 psi).
- Weerhaakmaat/buis inw.Ø (poort 2):1/4"
- Verbindingstype:Thread to Barb
- Flow pattern:Elbow
- Thread size NPT(M) (port 1):1/4"
- Omschrijving:Fitting, 316 Stainless Steel, Elbow, Hosebarb to Thread Adapter, 1/4" ID x 1/4" NPT(M)
- Seq:14
- Environmentally Preferable:
- Model:31209-05
- Orifice dimensions:0,09375"
- Garantie:1 year
- VPE:1
- Fitting material:Stainless Steel 316
Frequently Bought Together