Masterflex® Fitting, Black PVDF, One-Way, Stopcock with Female Luer Lock Connectors; 10/PK
Catalog # MFLX31200-92
Supplier: Avantor Fluid Handling
About this item
Bouw lekvrije vloeistofbehandelingssystemen.
- Ideaal voor algemene toepassingen en toepassingen voor eenmalig gebruik, om slangen met de rest van het systeem te verbinden
- Bepaal welk connectortype nodig is voor uw toepassing door contact op te nemen met gratis technische ondersteuning voor toepassingen*
- Wereldmarktleider in een reeks materialen voor de meest uitgebreide chemische compatibiliteit
- Op maat gemaakte configuratieoplossingen voor eenmalig gebruik om downtime te minimaliseren
- Regelgevende goedkeuringen die passen bij uw unieke toepassing
- Altijd op voorraad: de meeste materialen en configuraties kunnen dezelfde dag nog worden verzonden
- Unieke verpakkingsopties omvatten individuen, pakketten en kits voor klantvriendelijke bestelling en levering
- Ontworpen voor snelle en eenvoudige montage met flexibele slangen
Deze eenrichtingskranen hebben een volledig zwarte PVDF-constructie.
- Flow pattern:One-Way
- Omschrijving:Luer stopcock, 1-way, female luer x female luer, black PVDF, pack of 10
- Seq:04
- Environmentally Preferable:
- Model:31200-92
- Wetted materials:Black PVDF
- VPE:10
- Inlet port:Female Luer
- Outlet port:Female Luer
Frequently Bought Together