Masterflex® Luer Lock-fittingen, kraan, Avantor®
Luer stopcock, 1-way, male luer lock x female luer, black PVDF, pack of 10, Female Luer, Male Luer Lock, One-Way
Catalogus # MFLX31200-91
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Masterflex® Luer Lock-fittingen, kraan, Avantor®
Catalogus # MFLX31200-91
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Ga naar:
Product Details & Documents
Bouw lekvrije vloeistofbehandelingssystemen.
- Ideaal voor algemene toepassingen en toepassingen voor eenmalig gebruik, om slangen met de rest van het systeem te verbinden
- Bepaal welk connectortype nodig is voor uw toepassing door contact op te nemen met gratis technische ondersteuning voor toepassingen*
- Wereldmarktleider in een reeks materialen voor de meest uitgebreide chemische compatibiliteit
- Op maat gemaakte configuratieoplossingen voor eenmalig gebruik om downtime te minimaliseren
- Regelgevende goedkeuringen die passen bij uw unieke toepassing
- Altijd op voorraad: de meeste materialen en configuraties kunnen dezelfde dag nog worden verzonden
- Unieke verpakkingsopties omvatten individuen, pakketten en kits voor klantvriendelijke bestelling en levering
- Ontworpen voor snelle en eenvoudige montage met flexibele slangen
Deze eenrichtingskranen hebben een volledig zwarte PVDF-constructie.
Documents
Certificaten
Zoeken op lotnummerSpecificaties
- Flow pattern:One-Way
- Omschrijving:Luer stopcock, 1-way, male luer lock x female luer, black PVDF, pack of 10
- Seq:03
- Inlet port:Female Luer
- Outlet port:Male Luer Lock
- Cat. No.:MFLX31200-91
- Met media bevochtigde materialen:Black PVDF
- Model:31200-91