PendoTECH® Single-Use Pressure Sensor Accessories
Adapter Tee, 3/8" Hose Barb x 3/8" Hose Barb x Male Luer Fitting, Polycarbonate
Leverancier: Avantor Fluid Handling
PendoTECH® Single-Use Pressure Sensor Accessories
Catalogus # MFLX19406-36
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Ga naar:
Product Details & Documents
Optimize performance of your PendoTECH® Pressure Sensor.
- Choose from a wide range of replacement parts and accessories
Replacement parts and accessories to keep your PendoTECH systems running smoothly and accurately.
Documents
Certificaten
Zoeken op lotnummerSpecificaties
- Omschrijving:Adapter Tee, 3/8" Hose Barb x 3/8" Hose Barb x Male Luer Fitting, Polycarbonate
- Cat. No.:MFLX19406-36
- Process connection:3/8" x 3/8" hose barb, male luer
- Garantie:3 Months
- Max. druk:76 psi
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.