PendoTECH® Single-Use Pressure Sensor Accessories
Reusable Temperature Sensor Cable with 1/4" Phone Jack for Luer Sensors; 7 ft (2 m)
Catalogus # MFLX19406-14
CE Compliant
Leverancier: Avantor Fluid Handling
PendoTECH® Single-Use Pressure Sensor Accessories
Catalogus # MFLX19406-14
Leverancier: Avantor Fluid Handling
CE Compliant
Ga naar:
Product Details & Documents
Optimize performance of your PendoTECH® Pressure Sensor.
- Choose from a wide range of replacement parts and accessories
Replacement parts and accessories to keep your PendoTECH systems running smoothly and accurately.
Documents
Certificaten
Zoeken op lotnummerSpecificaties
- Omschrijving:Reusable Temperature Sensor Cable with 1/4" Phone Jack for Luer Sensors; 7 ft (2 m)
- Lengte:213,36 cm (84")
- Cat. No.:MFLX19406-14
- Garantie:2 years
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.