Masterflex® Ismatec® MS/CA Pressure Lever Cassette Cartridge, 3-Stop, POM-C
Catalogus # MFLX07624-64
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Over dit artikel
Kies nieuwe cassettes op basis van constructiemateriaal, type slang en drukmogelijkheden.
- Constructiemateriaal standaard POM-C of optioneel PVDF
Er zijn twee verschillende ontwerpen van patronen. Dankzij het Click-N-Go-ontwerp kunnen slangen worden gebruikt in systemen met een tegendruk van maximaal 1 bar op de slangen. Het ontwerp van de drukhendel maakt systeemdrukken tot 1,5 bar mogelijk.
- Max. druk:1,5 bar (21,7 psi)
- Omschrijving:Pressure Lever Cassette / Cartridge, 3-Stop, POM-C
- Seq:07
- Environmentally Preferable:
- Model:07624-64
- Tubing sizes accepted:0,13 to 3,19 mm ID
- Garantie:1 year
- Series:3-Stop
- VPE:1