Masterflex® Ismatec® CA Tubing Retaining Adapters; 2-Stop, POM-C; 12/Pk
Catalog # MFLX07618-71
Supplier: Avantor Fluid Handling
About this item
Kies nieuwe cassettes op basis van constructiemateriaal, type slang en drukmogelijkheden.
- Constructiemateriaal standaard POM-C of optioneel PVDF
Er zijn twee verschillende ontwerpen van patronen. Dankzij het Click-N-Go-ontwerp kunnen slangen worden gebruikt in systemen met een tegendruk van maximaal 1 bar op de slangen. Het ontwerp van de drukhendel maakt systeemdrukken tot 1,5 bar mogelijk.
- Omschrijving:Tubing Retaining Adapters; 2-Stop, POM-C, 12/pk
- Seq:14
- Environmentally Preferable:
- Model:07618-71
- Tubing sizes accepted:0,13 to 3,19 mm ID
- Garantie:1 year
- Series:2-Stop
- VPE:12
Pressure lever cassettes with inserts
Product Information
Frequently Bought Together