Masterflex® Ismatec® CA Tubing Retaining Adapters, 2-Stop, POM-C; 4/Pk
Catalogus # MFLX07618-67
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Over dit artikel
Kies nieuwe cassettes op basis van constructiemateriaal, type slang en drukmogelijkheden.
- Constructiemateriaal standaard POM-C of optioneel PVDF
Er zijn twee verschillende ontwerpen van patronen. Dankzij het Click-N-Go-ontwerp kunnen slangen worden gebruikt in systemen met een tegendruk van maximaal 1 bar op de slangen. Het ontwerp van de drukhendel maakt systeemdrukken tot 1,5 bar mogelijk.
- Omschrijving:Tubing Retaining Adapters, 2-Stop, POM-C, 4/pk
- Seq:12
- Environmentally Preferable:
- Model:07618-67
- Tubing sizes accepted:0,13 to 3,19 mm ID
- Garantie:1 year
- Series:2-Stop
- VPE:4
Pressure lever cassettes with inserts
Productinformatie
Frequently Bought Together