Masterflex® L/S® Analog Modular Drive Replacement Motor, 100 rpm, IP33; 115 VAC
MFLX07559-12
Haal het meeste uit de vervangende onderdelen en andere accessoires van uw Masterflex-aandrijvingen.
- Kies vervangende motoren op basis van uw Masterflex modulair systeem
Verleng de levensduur van uw Masterflex-pomp met deze vervangende onderdelen.
Replacement motor for Masterflex system 07559-10. Replacement controller part number is 07559-04. Controller sold separately.
- Stroom:115 VAC; 50/60 Hz
- Pump series:L/S
- Omschrijving:Analog Modular Drive Replacement Motor, 100 rpm, IP33; 115 VAC
- Seq:02
- Environmentally Preferable:
- Model:07559-12
- Min. RPM:1 rpm
- Motor height:127 mm (5")
- Motor IP rating:IP 33
- Motor length:203 mm (8")
- Motor width:102 mm (4")
- Open-head sensor:No
- Reversible motor:Yes
- Washdown capable:No
- Motor:75 W
- Toerental:Variable
- Garantie:2 years
- VPE:1
- Max. RPM:100 rpm
- Motor hp:0,1
Frequently Bought Together