Masterflex® L/S® Fixed-Speed Drive, 2 rpm; 115 VAC 60 Hz
Catalogus # MFLX07540-02
Leverancier: Avantor Fluid Handling
cUL Listed
UL Listed
2 year warranty
ISO9001
Specificaties
Bekijk alle productconfiguraties- Catalog No:
- MFLX07540-02
- MFLX07542-60-EU
- MFLX07542-30-EU
- MFLX07540-01
- MFLX07542-20-EU
- MFLX07540-60
- MFLX07540-12
- MFLX07542-12-EU
- MFLX07540-06
- MFLX07542-06-EU
- MFLX07540-30
- MFLX07542-02-EU
- MFLX07540-20
- MFLX07542-01-EU
- Type bediening:
- Fixed speed
- Fixed speed
- Fixed speed
- Fixed speed
- Fixed speed
- Fixed speed
- Fixed speed
- Fixed speed
- Fixed speed
- Fixed speed
- Fixed speed
- Fixed speed
- Fixed speed
- Fixed speed
- Drive height:
- 118 mm (4,625")
- 118 mm (4,625")
- 118 mm (4,625")
- 118 mm (4,625")
- 118 mm (4,625")
- 118 mm (4,625")
- 118 mm (4,625")
- 118 mm (4,625")
- 118 mm (4,625")
- 118 mm (4,625")
- 118 mm (4,625")
- 118 mm (4,625")
- 118 mm (4,625")
- 118 mm (4,625")
- Drive IP rating:
- IP 22
- IP 22
- IP 22
- IP 22
- IP 22
- IP 22
- IP 22
- IP 22
- IP 22
- IP 22
- IP 22
- IP 22
- IP 22
- IP 22
- Drive length:
- 152 mm (6")
- 152 mm (6")
- 152 mm (6")
- 152 mm (6")
- 152 mm (6")
- 152 mm (6")
- 152 mm (6")
- 152 mm (6")
- 152 mm (6")
- 152 mm (6")
- 152 mm (6")
- 152 mm (6")
- 152 mm (6")
- 152 mm (6")
- Drive width:
- 134 mm (5,25")
- 134 mm (5,25")
- 134 mm (5,25")
- 134 mm (5,25")
- 134 mm (5,25")
- 134 mm (5,25")
- 134 mm (5,25")
- 134 mm (5,25")
- 134 mm (5,25")
- 134 mm (5,25")
- 134 mm (5,25")
- 134 mm (5,25")
- 134 mm (5,25")
- 134 mm (5,25")
- Open-head sensor:
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- Pump series:
- L/S
- L/S
- L/S
- L/S
- L/S
- L/S
- L/S
- L/S
- L/S
- L/S
- L/S
- L/S
- L/S
- L/S
- Toerental:
- Fixed
- Fixed
- Fixed
- Fixed
- Fixed
- Fixed
- Fixed
- Fixed
- Fixed
- Fixed
- Fixed
- Fixed
- Fixed
- Fixed
- Type of pump heads accepted:
- Standard, Easy-Load, Easy-Load II, Easy-Load 3, Cartridge
- Standard, Easy-Load, Easy-Load II, Easy-Load 3, Cartridge
- Standard, Easy-Load, Easy-Load II, Easy-Load 3, Cartridge
- Standard, Easy-Load, Easy-Load II, Easy-Load 3, Cartridge
- Standard, Easy-Load, Easy-Load II, Easy-Load 3, Cartridge
- Standard, Easy-Load, Easy-Load II, Easy-Load 3, Cartridge
- Standard, Easy-Load, Easy-Load II, Easy-Load 3, Cartridge
- Standard, Easy-Load, Easy-Load II, Easy-Load 3, Cartridge
- Standard, Easy-Load, Easy-Load II, Easy-Load 3, Cartridge
- Standard, Easy-Load, Easy-Load II, Easy-Load 3, Cartridge
- Standard, Easy-Load, Easy-Load II, Easy-Load 3, Cartridge
- Standard, Easy-Load, Easy-Load II, Easy-Load 3, Cartridge
- Standard, Easy-Load, Easy-Load II, Easy-Load 3, Cartridge
- Standard, Easy-Load, Easy-Load II, Easy-Load 3, Cartridge
- Garantie:
- 2 years
- 2 years
- 2 years
- 2 years
- 2 years
- 2 years
- 2 years
- 2 years
- 2 years
- 2 years
- 2 years
- 2 years
- 2 years
- 2 years
- Momenteel aan het bekijken
Specificaties
Over dit artikel
Zuinige aandrijvingen voor betrouwbare algemene overslag- en invoertoepassingen.
- Economy aandrijvingen met vaste snelheid zijn stapelbaar en ideaal voor laboratorium-, veld- of procesvoedingstoepassingen
- Kies uit zeven snelheden op basis van het debiet of het aantal benodigde koppen
- Gebouwd met geverfde stalen behuizing voor IP22-classificatie
- Flow rate 0.12 to 9.6 mL/min—flow rate depends on pump head and tubing size
- Accepts up to 2 pump heads
De Masterflex® L/S® economy aandrijvingen met vast toerental zijn compact en ideaal wanneer de ruimte beperkt is. Deze aandrijvingen hebben een verlichte aan/uit-schakelaar aan de voorzijde van de aandrijving die u laat weten wanneer de pomp draait. Ze accepteren vijf verschillende typen pompkoppen: Standaard, Easy-Load®, Easy-Load® II, Easy-Load® 3 en patroonpompkoppen.
Levering: Includes 6-ft (1.8-m) line cord with US standard plug.
- Maximale stroomsnelheid:9,6 ml/min
- Stroom:115 VAC; 60 Hz; 0,3 A
- Type bediening:Fixed speed
- Pump series:L/S
- Omschrijving:L/S fixed-speed drive, 2 rpm, 115 VAC
- Seq:02
- Environmentally Preferable:
- Drive height:118 mm (4,625")
- Drive IP rating:IP 22
- Drive length:152 mm (6")
- Drive width:134 mm (5,25")
- Open-head sensor:No
- Type of pump heads accepted:Standard, Easy-Load, Easy-Load II, Easy-Load 3, Cartridge
- Toerental:Fixed
- Garantie:2 years
- VPE:1
- Housing material:Painted steel
- Electrical plug type:No plug
- Max. RPM:2 rpm
- No. of pump heads accepted:2
Frequently Bought Together