Masterflex® L/S® Multichannel Pump Head for Precision Tubing, 4-Channel
MFLX07535-04
Krijg synchrone stroom met een lage pulsatie in meerdere kanalen zonder cartridges.
- Stroombereik 0,045 tot 2300 ml/min per kanaal - stroomsnelheid is afhankelijk van het toerental van de aandrijving en de maat van de slang
- Roestvrijstalen (SS) rotor / rol voor grotere duurzaamheid en chemische weerstand
- Stapelbare koppen met twee, vier of acht kanalen voor maximaal 24 kanalen
- Eenvoudige installatie van de slang: Laad de slang, vergrendel het occlusiebed en laat de pomp draaien
- Six roller heads deliver low-pulsation flow
De L/S® meerkanaals pompkoppen zijn ontworpen met machinaal bewerkt roestvrij staal (RVS) en geanodiseerd aluminium met RVS rotor, lagers en rollen voor een betrouwbare, continue werking. Kies pompkoppen voor microboreslangen, L/S Precision-slangen of L/S High-Performance Precision-slangen op basis van uw toepassingsvereisten. Compatibel met L/S®-aandrijvingen die geschikt zijn voor twee of meer pompkoppen en minimaal 1/10 hp hebben.
- Maximale stroomsnelheid:1120 ml/min
- Aantal kanalen:4
- Pump series:L/S
- Omschrijving:L/S® Multichannel Pump Head for Precision Tubing, 4-Channel
- Hoogte:76 mm
- Lengte:75 mm
- Seq:03
- Environmentally Preferable:
- Model:07535-04
- Gear ratio:1:1
- Max. flow rate per channel:280 ml/min
- Min. flow rate per channel:0,0009 ml/min
- Occlusion:Fixed
- Open-head sensor:No
- Optimum RPM range:0,02 - 600 rpm
- Suction lift:8,8 m (29 ft.)
- Tubing retention:Stopped Tubing
- Tubing sizes accepted:Two-stop L/S® 13, L/S 14, L/S 16
- Volume per revolution with L/S 13 tubing:0,045 ml
- Volume per revolution with L/S 14 tubing:0,16 ml
- Volume per revolution with L/S 16 tubing:0,47 ml
- Garantie:1 year
- VPE:1
- Rollen:6
- Breedte:114 mm
- Housing material:Anodized aluminium
- Rotor material:Stainless Steel
Frequently Bought Together