Masterflex® L/S® Analog Fixed-Speed Compact Drive, 100 rpm; 24 VDC
Catalogus # MFLX07533-70
Leverancier: Avantor Fluid Handling
1 year warranty
ISO9001
Over dit artikel
Neem hem mee waar u hem nodig hebt - ideaal voor gebruik in het veld.
- Debiet 6 tot 2700 ml/min met L/S-slangen - debiet is afhankelijk van het toerental van de aandrijving, de pompkop en de slangmaat
- Robuuste motor voor continu gebruik is ideaal voor toepassingen die een volledige inschakelduur vereisen
- Varieer de ingangsspanning om de aandrijfsnelheid te veranderen en keer de polariteit van de ingangsspanning om om de richting om te keren—Controleer de aandrijving volledig met behulp van de stroombron
- Gebouwd met chemisch bestendige, epoxygecoate stalen motorbehuizing voor IP52-classificatie
Deze compacte aandrijvingen met vaste snelheid werken op 12 VDC ingangsvermogen. Bekabel de voeding van uw 12 of 24 VDC-voedingsbron met driedraads, 16-gauge, 12-inch (30 cm) lange kabels met gestripte uiteinden voor stroomaansluiting. Aandrijvingen accepteren 8 verschillende typen pompkoppen: Standaard, Easy-Load®, Easy-Load® II, Easy-Load® 3, High-Performance, patroon, PTFE-slang of PTFE-diafragma†.
†Aandrijvingen die slechts één pompkop accepteren, kunnen niet worden gebruikt met de High-Performance- of PTFE-slangpompkoppen vanwege onvoldoende koppel.
- Maximale stroomsnelheid:580 ml/min
- Stroom:24 VDC; 1,5 A
- Type bediening:Fixed speed
- Pump series:L/S
- Omschrijving:L/S Compact 24-VDC drive; 100 rpm.
- Seq:03
- Environmentally Preferable:
- Model:07533-70
- Drive height:117 mm (4,625")
- Drive IP rating:IP 52
- Drive length:216 mm (8,5625")
- Drive width:97 mm (3,8125")
- Motor hp:1/20
- Open-head sensor:No
- Speed control:±5%
- Type of pump heads accepted:Standard, Easy-Load, Easy-Load II, Easy-Load 3, High Performance, PTFE-Tubing, PTFE Diaphragm
- Motor:37 W
- Toerental:Fixed
- Garantie:1 year
- VPE:1
- Housing material:Painted steel
- Max. RPM:100 rpm
- No. of pump heads accepted:2
Frequently Bought Together