Masterflex® L/S® Small Cartridge for Multichannel Cartridge Pump Head, Microbore and Precision Tubing
Catalog # MFLX07519-80
Supplier: Avantor Fluid Handling
About this item
Gebruik met L/S® meerkanaals cartridge pompkoppen voor synchroon, meerkanaals pompen.
- Alleen siliconen- en C-Flex®-slangformuleringen worden aanbevolen voor maat L/S® 17-slangen bij gebruik in L/S®-patroonpompkoppen.
Cartridges hebben nauwkeurige stroomsnelheden en verstelbare slanghouders om de slang op zijn plaats te houden - voor grote cartridges, stel de slanghouders in op uw slangmaat en u bent klaar om te kolven. Op kleine cartridges is de optimale retentie vooraf ingesteld - gewoon slangen laden en beginnen met pompen.
Cartridges zijn gemaakt van polycarbonaat en met glas gevuld nylon. Meng kleine en grote cartridges op pompkoppen die beide formaten accepteren; twee kleine cartridges nemen dezelfde ruimte in als één grote cartridge.
- Maximale stroomsnelheid:130 ml/min
- Aantal kanalen:1
- Pump series:L/S
- Omschrijving:L/S small cartridges for 07519-05 and -06 pump heads.
- Hoogte:95 mm
- Lengte:125 mm
- Seq:03
- Environmentally Preferable:
- Model:07519-80
- Max. flow rate per channel:130 ml/min
- Min. flow rate per channel:0,0015 ml/min
- Occlusion:Adjustable Tangential
- Open-head sensor:No
- Optimum RPM range:0,02 - 600 rpm
- Tubing retention:Stopped Tubing or Manual
- Tubing sizes accepted:Microbore two-stop tubing sets, L/S 13, L/S 14
- Volume per revolution with L/S 13 tubing:0,06 ml
- Volume per revolution with L/S 14 tubing:0,21 ml
- Garantie:1 year
- VPE:1
- Breedte:10 mm
- Housing material:PC and glass-filled nylon
Frequently Bought Together