Masterflex® L/S® Easy-Load® Pump Head, Replacement Rotor and Bearing Assembly for 07518-60, PPS Housing, SS Rotor
MFLX07518-68
Haal het meeste uit uw Masterflex®-pompkop met deze vervangende onderdelen.
- Kies vervangende onderdelen die geschikt zijn voor uw L/S®- en I/P®-pompkop
- Suitable for Easy-Load® Pump Head 07518-60
Vervangingsonderdelen om uw pompkop nog langer te laten werken. Er zijn twee eindbekers nodig voor een complete kopmontage.
- Pump series:L/S
- Omschrijving:Easy-Load® Pump Head, Replacement Rotor and Bearing Assembly, PPS Housing, SS Rotor; 1/Ea
- Seq:41
- Environmentally Preferable:
- Model:07518-68
- Open-head sensor:No
- VPE:1
- Housing material:PPS
- Rotor material:Stainless Steel
Frequently Bought Together