Masterflex® L/S® Easy-Load® Pump Head, Replacement Main Body Assembly, White PPS Housing, CRS Rotor
Catalogus # MFLX07516-07
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Over dit artikel
Haal het meeste uit uw Masterflex®-pompkop met deze vervangende onderdelen.
- Kies vervangende onderdelen die geschikt zijn voor uw L/S®- en I/P®-pompkop
- Suitable for Easy-Load® Pump Heads 07516-00, -02, -20, -22; 07518-00, -02, -20, -22
Vervangingsonderdelen om uw pompkop nog langer te laten werken. Er zijn twee eindbekers nodig voor een complete kopmontage.
- Pump series:L/S
- Omschrijving:Easy-Load® Pump Head, Replacement Main Body Assembly, White PPS Housing, CRS Rotor; 1/Ea
- Seq:37
- Environmentally Preferable:
- Model:07516-07
- Open-head sensor:No
- Garantie:2 years
- VPE:1
- Housing material:PPS
- Rotor material:Cold-rolled steel (CRS)
Frequently Bought Together