Masterflex® L/S® Easy-Load® Pump Head Replacement Rotor/Bearing Assembly for 07514-10 and -30
MFLX07514-18
1 year warranty
Haal het meeste uit uw Masterflex®-pompkop met deze vervangende onderdelen.
- Kies vervangende onderdelen die geschikt zijn voor uw L/S®- en I/P®-pompkop
Vervangingsonderdelen om uw pompkop nog langer te laten werken. Er zijn twee eindbekers nodig voor een complete kopmontage.
- Pump series:L/S
- Omschrijving:L/S® Easy-Load® Pump Head Replacement Rotor/Bearing Assembly for 07514-10 and -30
- Seq:36
- Environmentally Preferable:
- Model:07514-18
- Open-head sensor:No
- Tubing sizes accepted:L/S® 13, L/S 14, L/S 16, L/S 25, L/S 17, L/S 18
- Garantie:1 year
- VPE:1
- Rollen:4
- Rotor material:Stainless Steel
Frequently Bought Together