Masterflex® L/S® Easy-Load® Head for High-Performance Precision Tubing, PARA Housing, SS Rotor
Catalog # MFLX07514-12
Supplier: Avantor Fluid Handling
2 year warranty
About this item
Bespaar tijd met snelle slangwissels en minder onderhoud.
- Dankzij het nieuwe ontwerp en het automatisch vasthouden van de slang kunnen meerdere slangmaten worden gebruikt: verwissel de slang zonder de kop van de aandrijving te verwijderen
- Rotor is gemaakt van roestvrij staal (SS) voor verbeterde duurzaamheid
- Pompkoppen zijn stapelbaar voor toepassingen met meerdere kanalen
- Compact ontwerp voor efficiënt ruimtegebruik
- Geschikt voor gebruik met L/S® High-Performance Precision pompslangmaten
Deze Easy-Load®-pompkop is geschikt voor hoogwaardige precisieslangen - zorgt voor optimale prestaties van uw Masterflex-pomp. Selecteer een pompkop voor een van de volgende maten precisieslangen: L/S 15 of L/S 24.
- Maximale stroomsnelheid:1700 ml/min
- Aantal kanalen:1
- Pump series:L/S
- Omschrijving:L/S® Easy-Load® Head for High-Performance Precision Tubing, PARA Housing, SS Rotor
- Hoogte:105 mm
- Lengte:64 mm
- Seq:01
- Environmentally Preferable:
- Model:07514-12
- Gear ratio:1:1
- Occlusion:Fixed
- Open-head sensor:No
- Optimum RPM range:0,02 - 600 rpm
- Suction lift:8,2 m (26,8 ft.)
- Tubing retention:Automatic
- Tubing sizes accepted:L/S® 15, L/S 24
- Volume per revolution with L/S 15 tubing:1,7 ml
- Volume per revolution with L/S 24 tubing:2,8 ml
- Garantie:2 years
- VPE:1
- Rollen:4
- Breedte:105 mm
- Housing material:Polyarylamide (PARA)
- Rotor material:Stainless Steel
Frequently Bought Together