Masterflex® I/P® Standard Pump Head, Replacement Thrust Washers; 10/Pk
Catalogus # MFLX07019-92
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Over dit artikel
Haal het meeste uit uw Masterflex®-pompkop met deze vervangende onderdelen.
- Kies vervangende onderdelen die geschikt zijn voor uw L/S®- en I/P®-pompkop
- Suitable for use with I/P® Standard pump head
Vervangingsonderdelen om uw pompkop nog langer te laten werken. Er zijn twee eindbekers nodig voor een complete kopmontage.
- Pump series:I/P
- Omschrijving:Standard Pump Head, Replacement Thrust Washers; 10/Pk
- Seq:29
- Environmentally Preferable:
- Model:07019-92
- Open-head sensor:No
- Tubing sizes accepted:I/P
- VPE:10
Frequently Bought Together