Masterflex® I/P® Standard Pump Head, Replacement Rotor Assembly, Long Shaft, SS Rotor
Catalogus # MFLX07019-83
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Over dit artikel
Haal het meeste uit uw Masterflex®-pompkop met deze vervangende onderdelen.
- Kies vervangende onderdelen die geschikt zijn voor uw L/S®- en I/P®-pompkop
- Suitable for use with I/P® Standard pump heads 07019-01, -41, -26, -51.
Vervangingsonderdelen om uw pompkop nog langer te laten werken. Er zijn twee eindbekers nodig voor een complete kopmontage.
- Pump series:I/P
- Omschrijving:Masterflex I/P® Standard Pump Head, Replacement Rotor Assembly, Long Shaft, SS Rotor; 1/Ea
- Seq:27
- Environmentally Preferable:
- Model:07019-83
- Open-head sensor:No
- Tubing sizes accepted:I/P 73, 82
- Garantie:2 years
- VPE:1
- Rotor material:Stainless Steel
Frequently Bought Together