Masterflex® I/P® Replacement Rotor Assembly, Long-Shaft, CRS
Catalogus # MFLX07019-80
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Over dit artikel
Haal het meeste uit uw Masterflex®-pompkop met deze vervangende onderdelen.
- Kies vervangende onderdelen die geschikt zijn voor uw L/S®- en I/P®-pompkop
Vervangingsonderdelen om uw pompkop nog langer te laten werken. Er zijn twee eindbekers nodig voor een complete kopmontage.
- Pump series:I/P
- Omschrijving:Replacement Rotor Assembly, Long-Shaft, CRS
- Seq:25
- Environmentally Preferable:
- Model:07019-80
- Open-head sensor:No
- Garantie:2 years
- VPE:1
- Rotor material:Cold-rolled steel (CRS)
Frequently Bought Together