Masterflex® I/P® Standard Pump Head, Replacement End Bell Assembly, Polycarbonate Housing, CRS Rotor, I/P® 73
Catalogus # MFLX07019-78
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Over dit artikel
Haal het meeste uit uw Masterflex®-pompkop met deze vervangende onderdelen.
- Kies vervangende onderdelen die geschikt zijn voor uw L/S®- en I/P®-pompkop
- Suitable for use with I/P® 73 Standard pump head
- Constructed with durable polycarbonate (PC) housing and cold-rolled steel (CRS) rotor
Vervangingsonderdelen om uw pompkop nog langer te laten werken. Er zijn twee eindbekers nodig voor een complete kopmontage.
- Pump series:I/P
- Omschrijving:Standard Pump Head, Replacement End Bell Assembly, Polycarbonate Housing, CRS Rotor, I/P® 73 Tubing
- Seq:23
- Environmentally Preferable:
- Model:07019-78
- Open-head sensor:No
- Tubing sizes accepted:I/P 73
- Garantie:2 years
- VPE:1
- Housing material:PC
- Rotor material:Cold-rolled steel (CRS)
Frequently Bought Together