Masterflex® I/P® Standard Pump Head, Replacement End Bell Assembly, Polycarbonate Housing, SS Rotor, I/P® 82
Catalogus # MFLX07019-75
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Over dit artikel
Haal het meeste uit uw Masterflex®-pompkop met deze vervangende onderdelen.
- Kies vervangende onderdelen die geschikt zijn voor uw L/S®- en I/P®-pompkop
- Suitable for use with I/P® 82 Standard pump head
- Constructed with durable polycarbonate (PC) housing and stainless steel (SS) rotor
Vervangingsonderdelen om uw pompkop nog langer te laten werken. Er zijn twee eindbekers nodig voor een complete kopmontage.
- Pump series:I/P
- Omschrijving:Standard Pump Head, Replacement End Bell Assembly, Polycarbonate Housing, SS Rotor, I/P® 82 Tubing
- Seq:21
- Environmentally Preferable:
- Model:07019-75
- Open-head sensor:No
- Tubing sizes accepted:I/P 82
- Garantie:2 years
- VPE:1
- Housing material:PC
- Rotor material:Stainless Steel
Frequently Bought Together