Beste nauwkeurigheid en herhaalbaarheid van elke I/P-pompkop - ideaal voor doseren en doseren.
- Elk model is geoptimaliseerd voor een enkele buismaat om de prestaties en levensduur van de buis te maximaliseren
- De kosteneffectieve pompkop is een uitstekende keuze voor speciale toepassingen
- Stapel twee pompkoppen op elkaar om de stroomsnelheid te verdubbelen
- Accommodates I/P 82 tubing
- Constructed of polycarbonate and stainless steel
Het klassieke ontwerp van de standaard pompkop zorgt voor de meest nauwkeurige en herhaalbare prestaties - belangrijk bij doseertoepassingen. Een 360 graden nauwkeurig gegoten occlusielichaam zorgt voor optimale nauwkeurigheid en een lange levensduur van de slang.
Kies uit PC-behuizing met CRS- of RVS-rotor of PPS-behuizing met RVS-rotor. PC is economisch en transparant, terwijl PPS verbeterde chemische weerstand biedt. SS-rotoren zijn voorzien van PTFE-afgedichte SS-lagers voor een lange levensduur en minder onderhoud; CRS-rotoren hebben afgeschermde lagers.
Het ontwerp van de standaard pompkop maakt de meest nauwkeurige doseernauwkeurigheid mogelijk van alle MASTERFLEX-pompkoppen.
- Maximale stroomsnelheid:13000 ml/min (3,5 gal./min)
- Aantal kanalen:1
- Pump series:I/P
- Omschrijving:I/P® Standard Pump Head for I/P® 82 Tubing, Polycarbonate Housing, SS Rotor
- Hoogte:139 mm
- Lengte:85 mm
- Seq:05
- Environmentally Preferable:
- Model:07019-31
- Gear ratio:1:1
- Occlusion:Fixed
- Open-head sensor:No
- Optimum RPM range:0,1 - 650 rpm
- Tubing retention:Manual
- Tubing sizes accepted:I/P® 82
- Volume per revolution with I/P 82 tubing:20 ml
- Garantie:2 years
- VPE:1
- Rollen:3
- Breedte:132 mm
- Housing material:PC
- Rotor material:Stainless Steel