Masterflex® L/S® Standard Pump Head for Precision Tubing L/S® 16, Polycarbonate Housing, CRS Rotor
Catalog # MFLX07016-20
Supplier: Avantor Fluid Handling
2 year warranty
About this item
Ideaal voor vloeistofoverdrachtstoepassingen die een hoge nauwkeurigheid en herhaalbaarheid vereisen.
- Standaard koppen zijn nauwkeurig gevormd om plaats te bieden aan een enkele maat slang
- De pompkop is compact en eenvoudig van ontwerp met dezelfde zijde voor de in- en uitgang van de slangen - perfect voor toepassingen met beperkte ruimte
- Standaardkoppen zijn compact en eenvoudig te integreren in uw OEM-toepassingen
- Stapel tot vier koppen, afhankelijk van de drive-aanbevelingen
- Rotor is constructed of cold-rolled steel (CRS) for better chemical resistance
- Suitable for use with L/S® 16 Precision pump tubing
Deze standaard pompkop is geschikt voor precisieslangen - zorgt voor optimale prestaties van uw Masterflex-pomp. Selecteer een pompkop voor een van de volgende maten precisieslangen: L/S 13, L/S 14, L/S 16, L/S 17, L/S 18.
Delivery: Inclusief sleutel voor het laden van slangen en montagemateriaal voor één kanaal.
- Maximale stroomsnelheid:480 ml/min
- Aantal kanalen:1
- Pump series:L/S
- Omschrijving:L/S® Standard Pump Head for Precision Tubing L/S® 16, Polycarbonate Housing, CRS Rotor
- Hoogte:77 mm
- Lengte:64 mm
- Seq:07
- Environmentally Preferable:
- Model:07016-20
- Gear ratio:1:1
- Occlusion:Fixed
- Open-head sensor:No
- Optimum RPM range:0,02 - 600 rpm
- Suction lift:8,8 m (29 ft.)
- Tubing retention:Manual
- Tubing sizes accepted:L/S® 16
- Volume per revolution with L/S 16 tubing:0,8 ml
- Garantie:2 years
- VPE:1
- Rollen:3
- Breedte:77 mm
- Housing material:PC
- Rotor material:Cold-rolled Steel
Frequently Bought Together