Masterflex® L/S® Standard Pump Head with Long-Shaft for Precision Tubing, L/S® 16, Polycarbonate Housing, CRS Rotor
Catalog # MFLX07016-00
Supplier: Avantor Fluid Handling
About this item
Ideaal voor vloeistofoverdrachtstoepassingen die een hoge nauwkeurigheid en herhaalbaarheid vereisen.
- Standaard koppen zijn nauwkeurig gevormd om plaats te bieden aan een enkele maat slang
- De pompkop is compact en eenvoudig van ontwerp met dezelfde zijde voor de in- en uitgang van de slangen - perfect voor toepassingen met beperkte ruimte
- Standaardkoppen zijn compact en eenvoudig te integreren in uw OEM-toepassingen
- Suitable for use with L/S® 16 tubing size
- Rotor is constructed of cold-rolled steel (CRS) for better chemical resistance
Deze standaard pompkop accepteert een enkele slangmaat om optimale prestaties van uw Masterflex-pomp te garanderen. Gebruik met Masterflex L/S-pompaandrijvingen die de pompkop met lange as vereisen. Deze pompkoppen zijn niet compatibel met standaard asaandrijvingen.
- Maximale stroomsnelheid:480 ml/min
- Min. debiet:0,8 ml/min
- Aantal kanalen:1
- Pump series:L/S
- Omschrijving:Standard long-shaft pump head for L/S 16 tubing, PC housing/CRS rotor
- Seq:05
- Environmentally Preferable:
- Model:07016-00
- Gear ratio:1:1
- Occlusion:Fixed
- Optimum RPM range:0,02 - 600 rpm
- Tubing retention:Manual
- Tubing sizes accepted:L/S® 16
- Volume per revolution with L/S 16 tubing:0,8 ml
- Garantie:2 years
- VPE:1
- Rollen:Three; cold-rolled steel
- Housing material:PC
- Rotor material:Cold-rolled Steel
Frequently Bought Together