Masterflex® L/S® Standard Pump Head, Replacement End Bell Assembly, Polycarbonate Housing, SS Rotor, L/S® 15
MFLX07015-91
Haal het meeste uit uw Masterflex®-pompkop met deze vervangende onderdelen.
- Kies vervangende onderdelen die geschikt zijn voor uw L/S®- en I/P®-pompkop
- Suitable for use with L/S® Standard Pump Heads 07015-10 and -21
Vervangingsonderdelen om uw pompkop nog langer te laten werken. Er zijn twee eindbekers nodig voor een complete kopmontage.
- Pump series:L/S
- Omschrijving:Standard Pump Head, Replacement End Bell Assembly, Polycarbonate Housing, SS Rotor, L/S® 15 Tubing
- Seq:12
- Environmentally Preferable:
- Model:07015-91
- Open-head sensor:No
- Tubing sizes accepted:L/S 15
- Garantie:2 years
- VPE:1
- Housing material:PC
- Rotor material:Stainless Steel
Frequently Bought Together