Masterflex® L/S® Standard Pump Head, Replacement Rotor Assembly, High-Performance Precision Tubing Sizes, CRS Rotor
MFLX07015-80
Haal het meeste uit uw Masterflex®-pompkop met deze vervangende onderdelen.
- Kies vervangende onderdelen die geschikt zijn voor uw L/S®- en I/P®-pompkop
- Suitable for use with L/S® Standard Pump Heads 07015-20 and -42; 07024-20 and -42
Vervangingsonderdelen om uw pompkop nog langer te laten werken. Er zijn twee eindbekers nodig voor een complete kopmontage.
- Pump series:L/S
- Omschrijving:Standard Pump Head, Replacement Rotor Assembly, High-Performance Precision Tubing Sizes, CRS Rotor; 1/Ea
- Seq:09
- Environmentally Preferable:
- Model:07015-80
- Open-head sensor:No
- Tubing sizes accepted:L/S 15, 24, 35, 36
- Garantie:2 years
- VPE:1
- Rotor material:Cold-rolled steel (CRS)
Frequently Bought Together