Masterflex® L/S® Standard Pump Head with Long-Shaft for High-Performance Precision Tubing, L/S 15, Polycarbonate Housing, SS Rotor
Catalogus # MFLX07015-10
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Over dit artikel
Ideaal voor vloeistofoverdrachtstoepassingen die een hoge nauwkeurigheid en herhaalbaarheid vereisen.
- Standaard koppen zijn nauwkeurig gevormd om plaats te bieden aan een enkele maat slang
- De pompkop is compact en eenvoudig van ontwerp met dezelfde zijde voor de in- en uitgang van de slangen - perfect voor toepassingen met beperkte ruimte
- Standaardkoppen zijn compact en eenvoudig te integreren in uw OEM-toepassingen
- Suitable for use with L/S® 15 tubing size
- Rotor is constructed of stainless steel (SS) for enhanced durability
Deze standaard pompkop accepteert een enkele slangmaat om optimale prestaties van uw Masterflex-pomp te garanderen. Gebruik met Masterflex L/S-pompaandrijvingen die de pompkop met lange as vereisen. Deze pompkoppen zijn niet compatibel met standaard asaandrijvingen.
- Maximale stroomsnelheid:1000 ml/min
- Min. debiet:1,7 ml/min
- Aantal kanalen:1
- Pump series:L/S
- Omschrijving:Standard long-shaft pump head for size 15 L/S tubing, PC housing/SS rotor.
- Seq:03
- Environmentally Preferable:
- Model:07015-10
- Gear ratio:1:1
- Occlusion:Fixed
- Optimum RPM range:0,02 - 600 rpm
- Tubing retention:Manual
- Tubing sizes accepted:L/S® 15
- Volume per revolution with L/S 15 tubing:1,7 ml
- Garantie:2 years
- VPE:1
- Rollen:Three; stainless steel
- Housing material:PC
- Rotor material:Stainless Steel
Frequently Bought Together