Masterflex® L/S® Standard Pump Head with Long-Shaft for Precision Tubing, L/S 13, Polycarbonate Housing, SS Rotor
Catalogus # MFLX07013-10
Leverancier: Avantor Fluid Handling
Over dit artikel
Ideaal voor vloeistofoverdrachtstoepassingen die een hoge nauwkeurigheid en herhaalbaarheid vereisen.
- Standaard koppen zijn nauwkeurig gevormd om plaats te bieden aan een enkele maat slang
- De pompkop is compact en eenvoudig van ontwerp met dezelfde zijde voor de in- en uitgang van de slangen - perfect voor toepassingen met beperkte ruimte
- Standaardkoppen zijn compact en eenvoudig te integreren in uw OEM-toepassingen
- Suitable for use with L/S® 13 tubing size
- Rotor is constructed of stainless steel (SS) for enhanced durability
Deze standaard pompkop accepteert een enkele slangmaat om optimale prestaties van uw Masterflex-pomp te garanderen. Gebruik met Masterflex L/S-pompaandrijvingen die de pompkop met lange as vereisen. Deze pompkoppen zijn niet compatibel met standaard asaandrijvingen.
- Maximale stroomsnelheid:36 ml/min
- Min. debiet:0,06 ml/min
- Pump series:L/S
- Omschrijving:Standard long-shaft pump head for size 13 L/S tubing, PC housing/SS rotor.
- Seq:01
- Environmentally Preferable:
- Model:07013-10
- Tubing sizes accepted:L/S® 13
- Volume per revolution with L/S 13 tubing:0,06 ml
- Garantie:2 years
- VPE:1
- Housing material:PC
- Rotor material:Cold-rolled steel (CRS)
Frequently Bought Together